Print…
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9786-100MG PC9786-1G
APOSPC9786-100MGEA 140 EUR
APOSPC9786-100MG APOSPC9786-1G
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₉H₅F₃N₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665787
Número CAS: 438249-86-6