Print…
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9782-1G PC9782-2.5G PC9782-5G
APOSPC9782-1GEA 125 EUR
APOSPC9782-1G APOSPC9782-2.5G APOSPC9782-5G
3-Fluoropiperidine hydrochloride
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀FN·HCl
Ponto de Fusão: 204 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03452799
Número CAS: 116574-75-5