Print…
Perfluorodiglyme 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluoro(diethylene glycol dimethyl ether)
PC9776-10G PC9776-5G PC9776-1G
APOSPC9776-10GEA 123 EUR
APOSPC9776-10G APOSPC9776-5G APOSPC9776-1G
Perfluorodiglyme 98%
Perfluorodiglyme
Fórmula: C₆F₁₄O₃
Ponto de ebulição: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08458175
Número CAS: 40891-99-4