Print…
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9775-25G PC9775-5G
APOSPC9775-25GEA 118 EUR
APOSPC9775-25G APOSPC9775-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
Fórmula: C₈F₁₈O₄
Ponto de ebulição: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458174
Número CAS: 64028-04-2