Print…
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9762-1G PC9762-100MG PC9762-250MG
APOSPC9762-1GEA 676 EUR
APOSPC9762-1G APOSPC9762-100MG APOSPC9762-250MG
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Fórmula: C₃H₂BrF₃
Ponto de ebulição: 57…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04037239
Número CAS: 149597-48-8