Print…
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9730-1G PC9730-5G PC9730-25G
APOSPC9730-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9730-1G APOSPC9730-5G APOSPC9730-25G
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₆H₆ClFN₂·ClH
Ponto de Fusão: 234…235 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06245512
Número CAS: 64172-78-7