Print…
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9727-1G PC9727-5G
APOSPC9727-1GEA 67.2 EUR
APOSPC9727-1G APOSPC9727-5G
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide
Fórmula: C₈H₇F₂NO
Ponto de Fusão: 114…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00183287
Número CAS: 383-19-7