Print…
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9708-1G PC9708-25G PC9708-5G
APOSPC9708-1GEA 198 EUR
APOSPC9708-1G APOSPC9708-25G APOSPC9708-5G
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Perfluoropentanoyl chloride
Fórmula: C₅ClF₉O
Ponto de ebulição: 67,5…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00155890
Número CAS: 375-60-0
UN: 3265
ADR: 8,III