Print…
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Chloro(difluoro)acetic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-chloro-2,2-difluoroethanoate
PC9651-25G PC9651-5G
APOSPC9651-25GEA 354 EUR
APOSPC9651-25G APOSPC9651-5G
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate
Fórmula: C₆H₉ClF₂O₂
Peso Molecular: 186.584 g/mol
Ponto de ebulição: 65…70 °C (10 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153088
Número CAS: 167308-43-2