Print…
1,2,3-Trifluoropropane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9621-1G PC9621-5G
APOSPC9621-1GEA 304 EUR
APOSPC9621-1G APOSPC9621-5G
1,2,3-Trifluoropropane
1,2,3-Trifluoropropane
Fórmula: C₃H₅F₃
Peso Molecular: 98.067 g/mol
Ponto de ebulição: 70…71 °C (760 mm Hg)
Densidade: 1.268 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784185
Número CAS: 66794-36-3