Print…
1-Bromo-1-fluoroethene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9606-25G PC9606-5G
APOSPC9606-25GEA 720 EUR
APOSPC9606-25G APOSPC9606-5G
1-Bromo-1-fluoroethene 97%
1-Bromo-1-fluoroethene
Fórmula: C₂H₂BrF
Ponto de ebulição: 6,8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038866
Número CAS: 420-25-7
UN: 3161
ADR: 2.1,