Print…
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-5-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Bromo-4,5-diamino-2-fluorobenzene
PC9574-1G PC9574-25G PC9574-5G
APOSPC9574-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9574-1G APOSPC9574-25G APOSPC9574-5G
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Fórmula: C₆H₆BrFN₂
Ponto de Fusão: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08458150
Número CAS: 153505-37-4