Print…
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC9568-1G PC9568-5G PC9568-250MG
APOSPC9568-1GEA 46.4 EUR
APOSPC9568-1G APOSPC9568-5G APOSPC9568-250MG
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Fórmula: C₉H₅F₃O
Peso Molecular: 186.131 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08458148
Número CAS: 866683-57-0
UN: 1993
ADR: 3 III