Print…
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9556-1G PC9556-5G
APOSPC9556-1GEA 279 EUR
APOSPC9556-1G APOSPC9556-5G
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Fórmula: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Ponto de Fusão: 224…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458146
Número CAS: 1209843-32-2