Print…
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-(chloromethyl)-1-fluorobenzene, α,3-Dichloro-4-fluorotoluene
PC9555-1G PC9555-25G PC9555-5G
APOSPC9555-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9555-1G APOSPC9555-25G APOSPC9555-5G
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₂F
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03701044
Número CAS: 2994-69-6
UN: 3265
ADR: 8,III