Print…
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9444-1G PC9444-500MG
APOSPC9444-1GEA 667 EUR
APOSPC9444-1G APOSPC9444-500MG
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
6-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
Fórmula: C₁₀H₆F₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269611
Número CAS: 544716-08-7