Print…
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9435-1G PC9435-5G PC9435-250MG
APOSPC9435-1GEA 46.4 EUR
APOSPC9435-1G APOSPC9435-5G APOSPC9435-250MG
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid
Fórmula: C₈H₅F₃O₂S
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00236336
Número CAS: 37526-67-3