Print…
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9428-1G PC9428-500MG
APOSPC9428-1GEA 590 EUR
APOSPC9428-1G APOSPC9428-500MG
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
Fórmula: C₁₅H₁₀F₃NO₅
Peso Molecular: 341.239 g/mol
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00138767
Número CAS: 320417-31-0