Print…
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9369-1G PC9369-5G
APOSPC9369-1GEA 49.3 EUR
APOSPC9369-1G APOSPC9369-5G
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
2,4-Difluorophenylacetyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Ponto de ebulição: 85…87 °C (11 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458139
Número CAS: 141060-00-6
UN: 1760
ADR: 8,III