Print…
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9321-1G PC9321-500MG
APOSPC9321-1GEA 302 EUR
APOSPC9321-1G APOSPC9321-500MG
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₂₂H₁₆FNO₂
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00232013
Número CAS: 339114-73-7