Print…
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9320-500MG PC9320-5G
APOSPC9320-500MGEA 144 EUR
APOSPC9320-500MG APOSPC9320-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₂₁H₁₃F₂NO
Ponto de Fusão: 113…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00232016
Número CAS: 339115-12-7