Print…
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9314-1G PC9314-250MG
APOSPC9314-1GEA 188 EUR
APOSPC9314-1G APOSPC9314-250MG
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Ponto de ebulição: 91…92 °C (6 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458138
Número CAS: 121639-61-0
UN: 3265
ADR: 8,III