Print…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(2-Chloro-2-oxoethyl)benzotrifluoride
PC9313-1G PC9313-5G PC9313-250MG
APOSPC9313-1GEA 85.7 EUR
APOSPC9313-1G APOSPC9313-5G APOSPC9313-250MG
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClF₃O
Peso Molecular: 222.592 g/mol
Ponto de ebulição: 94…96 °C (15 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08458137
Número CAS: 2003-14-7
UN: 1760
ADR: 8 III