Print…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC9306-1G PC9306-5G PC9306-25G
APOSPC9306-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9306-1G APOSPC9306-5G APOSPC9306-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₃IO₂
Ponto de Fusão: 194,2…194.8 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258947
Número CAS: 914636-20-7