Print…
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9299-10G PC9299-50G
APOSPC9299-10GEA 432 EUR
APOSPC9299-10G APOSPC9299-50G
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Fórmula: C₇H₅ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02179417
Número CAS: 42202-95-9