Print…
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC9274-1G PC9274-5G
APOSPC9274-1GEA 230 EUR
APOSPC9274-1G APOSPC9274-5G
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₃
Ponto de ebulição: 66…72 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01934868
Número CAS: 110193-60-7