Print…
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,6-Dichloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
PC9238-10G PC9238-25G PC9238-5G
APOSPC9238-10GEA 292 EUR
APOSPC9238-10G APOSPC9238-25G APOSPC9238-5G
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
1,6-Dichloroperfluorohexane
Fórmula: C₆Cl₂F₁₂
Peso Molecular: 370.951 g/mol
Ponto de ebulição: 113…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155741
Número CAS: 355-40-8