Print…
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl dimethacrylate
PC9234-10G PC9234-5G
APOSPC9234-10GEA 300 EUR
APOSPC9234-10G APOSPC9234-5G
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Fórmula: C₂₃H₁₈F₆O₄
Ponto de Fusão: 116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080522
Número CAS: 108050-42-6