Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC9198-1G PC9198-250MG
APOSPC9198-1GEA 0 EUR
APOSPC9198-1G APOSPC9198-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741350
Número CAS: 436799-36-9