Print…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9184-1G PC9184-5G
APOSPC9184-1GEA 159 EUR
APOSPC9184-1G APOSPC9184-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116034
Número CAS: 886498-02-8