Print…
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: α,α'-Dichloro-α,α,α',α'-tetrafluoro-p-xylene
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 525 EUR
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
Fórmula: C₈H₄Cl₂F₄
Ponto de ebulição: 55,5 °C (3.8 mm Hg)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320797
Número CAS: 2629-68-7