Print…
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC9175-1G PC9175-5G PC9175-250MG
APOSPC9175-1GEA 102 EUR
APOSPC9175-1G APOSPC9175-5G APOSPC9175-250MG
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
Fórmula: C₄H₉FO₃S
Ponto de ebulição: 116 °C (15 mm Hg)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01715281
Número CAS: 372-04-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II