Print…
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Carboxy-2,3-difluoroaniline
PC9169-10G PC9169-1G PC9169-5G PC9169-25G
APOSPC9169-10GEA 484 EUR
APOSPC9169-10G APOSPC9169-1G APOSPC9169-5G APOSPC9169-25G
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114097
Número CAS: 194804-85-8