Print…
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine, 1-(3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC9120-1G PC9120-5G PC9120-10G
APOSPC9120-1GEA 58 EUR
APOSPC9120-1G APOSPC9120-5G APOSPC9120-10G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 99%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₂F₃N₃
Peso Molecular: 231.218 g/mol
Ponto de ebulição: 106 °C (1.5 mm Hg)
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114705
Número CAS: 87394-63-6
UN: 3259
ADR: 8 III