Print…
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC911372-1G PC911372-5G
APOSPC911372-1GEA 255 EUR
APOSPC911372-1G APOSPC911372-5G
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione 97%
8-Fluoro-2,4(1h,3H)-quinazolinedione
Fórmula: C₈H₅FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09954844
Número CAS: 959236-96-5