Print…
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC911251-1G PC911251-250MG
APOSPC911251-1GEA 754 EUR
APOSPC911251-1G APOSPC911251-250MG
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₈FNO₂
Peso Molecular: 193.174 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800431
Número CAS: 948015-67-6