Print…
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC911165-1G PC911165-5G
APOSPC911165-1GEA 0 EUR
APOSPC911165-1G APOSPC911165-5G
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₈H₈FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17014026
Número CAS: 10298-81-4