Print…
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC911150-1G PC911150-5G
APOSPC911150-1GEA 248 EUR
APOSPC911150-1G APOSPC911150-5G
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
Fórmula: C₁₀H₈FNO₂
Peso Molecular: 193.174 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036172
Número CAS: 1267271-26-0