Print…
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC911148-1G PC911148-250MG
APOSPC911148-1GEA 256 EUR
APOSPC911148-1G APOSPC911148-250MG
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.153 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10029158
Número CAS: 5319-43-7