Print…
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC911011-100MG PC911011-250MG
APOSPC911011-100MGEA 53.8 EUR
APOSPC911011-100MG APOSPC911011-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O₃
Peso Molecular: 188.128 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00720656
Número CAS: 53173-70-9