Print…
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC910849-1G PC910849-5G
APOSPC910849-1GEA 0 EUR
APOSPC910849-1G APOSPC910849-5G
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 96%
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole
Fórmula: C₁₀H₈FNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21333097
Número CAS: 1355248-06-4