Print…
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 5-fluoro-2-methoxynicotinate
PC910765-1G PC910765-250MG
APOSPC910765-1GEA 522 EUR
APOSPC910765-1G APOSPC910765-250MG
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate 96%
Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₈H₈FNO₃
Peso Molecular: 185.152 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698160
Número CAS: 122433-52-7