Print…
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC910748-1G PC910748-250MG
APOSPC910748-1GEA 0 EUR
APOSPC910748-1G APOSPC910748-250MG
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18803197
Número CAS: 944998-14-5