Print…
6-Fluoro-2-methylbenzo[d]thiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC910716-250MG PC910716-5G
APOSPC910716-250MGEA 82.8 EUR
APOSPC910716-250MG APOSPC910716-5G
6-Fluoro-2-methylbenzo[d]thiazole 98%
6-Fluoro-2-methylbenzo[d]thiazole
Fórmula: C₈H₆FNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012319
Número CAS: 399-73-5