Print…
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC910712-1G PC910712-250MG
APOSPC910712-1GEA 0 EUR
APOSPC910712-1G APOSPC910712-250MG
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₃ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16556251
Número CAS: 1093880-37-5