Print…
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC910693-1G PC910693-5G
APOSPC910693-1GEA 219 EUR
APOSPC910693-1G APOSPC910693-5G
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Fórmula: C₉H₁₁FN₂
Peso Molecular: 166.195 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20491454
Número CAS: 1352318-60-5