Print…
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC910648-1G PC910648-250MG
APOSPC910648-1GEA 236 EUR
APOSPC910648-1G APOSPC910648-250MG
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine 97%
3-Bromo-8-fluoroquinolin-6-amine
Fórmula: C₉H₆BrFN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24539398
Número CAS: 1432323-09-5