Print…
7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC910642-100MG PC910642-250MG
APOSPC910642-100MGEA 52.2 EUR
APOSPC910642-100MG APOSPC910642-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Fórmula: C₁₀H₇FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077540
Número CAS: 3132-92-1