Print…
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC910578-1G PC910578-250MG
APOSPC910578-1GEA 492 EUR
APOSPC910578-1G APOSPC910578-250MG
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆F₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827721
Número CAS: 1204298-65-6