Print…
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC910470-100MG PC910470-250MG
APOSPC910470-100MGEA 0 EUR
APOSPC910470-100MG APOSPC910470-250MG
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16295031
Número CAS: 1381928-19-3